Tlačiť
Methyl palmitoleate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P9667-100MG P9667-1G P9667-500MG
SIALP9667-100MGEA 115.52 EUR
SIALP9667-100MG SIALP9667-1G SIALP9667-500MG
Methyl palmitoleate, Sigma-Aldrich®
Methyl palmitoleate
Vzorec: C₁₇H₃₂O₂
Číslo MDL: MFCD00042911
Číslo CAS: 1120-25-8
EINECS: 214-303-2