Tlačiť
Ethyl palmitoleate
Dodávateľ: Cayman Chemical
Synonymá: Ethyl cis-9-Hexadecenoate, Palmitoleic acid ethyl ester, (Z)-Ethyl hexadec-9-enoate, cis-9-Hexadecenoic acid ethyl ester, Ethyl Palmitoleate
10008204-10 10008204-100 10008204-50 10008204-500
CAYM10008204-10EA 27.04 EUR
CAYM10008204-10 CAYM10008204-100 CAYM10008204-50 CAYM10008204-500
Ethyl palmitoleate
Ethyl palmitoleate
Vzorec: C₁₈H₃₄O₂
Mw: 282.47
Číslo MDL: MFCD00056314
Číslo CAS: 56219-10-4
EINECS: 260-065-8