Tlačiť
Azetidine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
281069-1G 281069-250MG
SIAL281069-1GEA 574.81 EUR
SIAL281069-1G SIAL281069-250MG
Azetidine, Sigma-Aldrich®
Azetidine
Vzorec: C₃H₇N
Mw: 57.1
Číslo MDL: MFCD00005165
Číslo CAS: 503-29-7
EINECS: 207-963-8