Tlačiť
Azetidine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
296730010 296732500 296730050
ACRO296730010EA 223.02 EUR
ACRO296730010 ACRO296732500 ACRO296730050
Azetidine 98%
Azetidine
Vzorec: C₃H₇N
Mw: 57.1
Teplota varu: 61…62 °C (760 mmHg)
Hustota: 0.85 g/cm³
Teplota vzplanutia: –20 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005165
Číslo CAS: 503-29-7
EINECS: 207-963-8
OSN: 2733
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %