Tlačiť
2-Pyrrolidone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
P74370-1KG P74370-25G P74370-500G
SIALP74370-1KGEA 111.51 EUR
SIALP74370-1KG SIALP74370-25G SIALP74370-500G
2-Pyrrolidone, Sigma-Aldrich®
2-Pyrrolidone
Vzorec: C₄H₇NO
Teplota varu: 245 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 24…26 °C
Hustota: 1,1115 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 129 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005270
Číslo CAS: 616-45-5
EINECS: 210-483-1
Merck Index: 12,08200