Adamantane ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane
A14041.0B
A14041.18
A14041.30
A14041.0BEA
599.64
EUR
A14041.0B
A14041.18
A14041.30
Adamantane ≥98%
Adamantane
Purity: 98%
CAS No.: 281-23-2
Molecular Formula: C10H16
Formula Weight: 136.24
Melting Point: 266-268°(sealed tube)
Beilstein Reference: 1901173
Merck Reference: 14,149
MDL No.: MFCD00074719
Vzorec:
C₁₀H₁₆ Mw: 136.24 Teplota varu: 171 Teplota tavenia: 266…268 °C (sealed tube) Hustota: 1.070 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00074719 Číslo CAS: 281-23-2 EINECS: 206-001-4 Merck Index: 13,00149 |