Tlačiť
Adamantane 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane
146110250 146111000 146110050 146110010
ACRO146110250EA 36.09 EUR
ACRO146110250 ACRO146111000 ACRO146110050 ACRO146110010
Adamantane 99+%
Adamantane
Vzorec: C₁₀H₁₆
Mw: 136.24
Teplota varu: 171
Teplota tavenia: 205…210 °C (subl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00074719
Číslo CAS: 281-23-2
EINECS: 206-001-4
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,00149
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
HPLC ≥96.0 %