1-Adamantanol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
1-Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decanol, 1-Hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-1-ol, Adamantan-1-ol
A10209.09
A10209.18
A10209.30
A10209.09EA
39.51
EUR
A10209.09
A10209.18
A10209.30
1-Adamantanol ≥99%
1-Adamantanol
Purity: 99%
CAS No.: 768-95-6
Molecular Formula: C10H16O
Formula Weight: 152.24
Melting Point: ca 245° subl.
Beilstein Reference: 1903952
Vzorec:
C₁₀H₁₆O Teplota varu: 287 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: ∼ 245 °C (subl.) Hustota: 1,06 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00074729 Číslo CAS: 768-95-6 EINECS: 212-202-8 |