Tlačiť
1-Adamantanol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 1-Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decanol, 1-Hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-1-ol, Adamantan-1-ol
157100050 157100250 157101000
ACRO157100050EA 29.2 EUR
ACRO157100050 ACRO157100250 ACRO157101000
1-Adamantanol 99%
1-Adamantanol
Vzorec: C₁₀H₁₆O
Teplota varu: 287 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: >240 °C (subl.)
Hustota: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00074729
Číslo CAS: 768-95-6
EINECS: 212-202-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure