Tlačiť
2-Adamantanone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
292500050 292500250 292501000
ACRO292500050EA 48.94 EUR
ACRO292500050 ACRO292500250 ACRO292501000
2-Adamantanone 98%
2-Adamantanone
Vzorec: C₁₀H₁₄O
Teplota varu: 228 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 282…286 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00074737
Číslo CAS: 700-58-3
EINECS: 211-847-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %