Tlačiť
2,5-Dimethylthiophene 98.5%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
116880250 116881000 116880050
ACRO116880250EA 141 EUR
ACRO116880250 ACRO116881000 ACRO116880050
2,5-Dimethylthiophene 98.5%
2,5-Dimethylthiophene
Vzorec: C₆H₈S
Mw: 112.2
Teplota varu: 134…136 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –63 °C
Hustota: 0.984 g/cm³
Teplota vzplanutia: 23 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005452
Číslo CAS: 638-02-8
EINECS: 211-313-9
OSN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Nitrite (NO2) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Barium (Ba) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤500 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Strontium (Sr) ≤500 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %