Tlačiť
3-Methylthiophene 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
127860500 127862500
ACRO127860500EA 76.21 EUR
ACRO127860500 ACRO127862500
3-Methylthiophene 99+%
3-Methylthiophene
Vzorec: C₅H₆S
Teplota varu: 115…117 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –69 °C
Hustota: 1,016 g/cm³
Teplota vzplanutia: 11 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005470
Číslo CAS: 616-44-4
EINECS: 210-482-6
OSN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5180 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %