Tlačiť
Hydroxid sodný 2.5 mol/l (2.5 N) aqueous solution
Dodávateľ: VWR Collection
Nebezpečí
Synonymá: Caustic soda
VWRS83997.550EA 0 EUR
VWRS83997.550 83997.320
Hydroxid sodný 2.5 mol/l (2.5 N) aqueous solution
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Mw: 40
Teplota varu: 1390
Teplota tavenia: 323
Hustota: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627