2-Methylthiophene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A12736.14
A12736.22
A12736.36
A12736.14EA
48.94
EUR
A12736.14
A12736.22
A12736.36
2-Methylthiophene ≥98%
2-Methylthiophene
Purity: 98%
CAS No.: 554-14-3
Molecular Formula: C5H6S
Formula Weight: 98.17
Flash Point: 7°(44°F)
Refractive Index: 1.5200
Odour: Aromatic
Melting Point: -63°
Boiling Point: 112-114°
Beilstein Reference: 103734
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005451
Vzorec:
C₅H₆S Teplota varu: 112…114 °C Teplota tavenia: –63 °C Hustota: 1,017 Teplota vzplanutia: 7 °C (44 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005451 Číslo CAS: 554-14-3 EINECS: 209-063-0 OSN: 1993 ADR: 3,II |