Tlačiť
2-Methylthiophene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
127850250 127851000
ACRO127850250EA 51.34 EUR
ACRO127850250 ACRO127851000
2-Methylthiophene 98%
2-Methylthiophene
Vzorec: C₅H₆S
Teplota varu: 113 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –63 °C
Hustota: 1,02 g/cm³
Teplota vzplanutia: 7 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005451
Číslo CAS: 554-14-3
EINECS: 209-063-0
OSN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %