2-Hexylthiophene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12652.09
A12652.18
A12652.09EA
102.29
EUR
A12652.09
A12652.18
2-Hexylthiophene ≥98%
2-Hexylthiophene
Purity: 98%
CAS No.: 18794-77-9
Molecular Formula: C10H16S
Formula Weight: 168.30
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.4960
Boiling Point: 228-230°
Beilstein Reference: 110220
MDL No.: MFCD00022535
Vzorec:
C₁₀H₁₆S Teplota varu: 228…230 °C Hustota: 0,935 Teplota vzplanutia: 100 °C (212 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00022535 Číslo CAS: 18794-77-9 EINECS: 242-579-4 |