Tlačiť
2,5-Diiodothiophene ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12443.06 A12443.14
A12443.06EA 109.91 EUR
A12443.06 A12443.14
2,5-Diiodothiophene ≥99%
2,5-Diiodothiophene
Purity: 99% CAS No.: 625-88-7 Molecular Formula: C4H2I2S Formula Weight: 335.93 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 39-43° Boiling Point: 139-140°/15mm Beilstein Reference: 109915 MDL No.: MFCD00014525
Vzorec: C₄H₂I₂S
Mw: 335.93
Teplota varu: 139…140 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: 39…43 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00014525
Číslo CAS: 625-88-7
EINECS: 210-915-9