Tlačiť
3,4-Dibromothiophene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
264520010 264520050 264520250
ACRO264520010EA 53.75 EUR
ACRO264520010 ACRO264520050 ACRO264520250
3,4-Dibromothiophene 97%
3,4-Dibromothiophene
Vzorec: C₄H₂Br₂S
Teplota varu: 221…222 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 4…5 °C
Hustota: 2,13 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005465
Číslo CAS: 3141-26-2
EINECS: 221-546-8
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6380 to 1.6420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %