2-Bromothiophene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Thienyl bromide
A11959.0B
A11959.18
A11959.30
A11959.0BEA
393.9
EUR
A11959.0B
A11959.18
A11959.30
2-Bromothiophene ≥98%
2-Bromothiophene
Purity: 98+%
CAS No.: 1003-09-4
Molecular Formula: C4H3BrS
Formula Weight: 163.04
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.5860
Melting Point:
Vzorec:
C₄H₃BrS Teplota varu: 149…152 °C Teplota tavenia: < –10 °C Hustota: 1,701 Teplota vzplanutia: 58 °C (136 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005417 Číslo CAS: 1003-09-4 EINECS: 213-699-4 OSN: 2929 ADR: 6.1,II |