Tlačiť
2-Bromothiophene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Thienyl bromide
154290500 154292500 154290010
ACRO154290500EA 62.17 EUR
ACRO154290500 ACRO154292500 ACRO154290010
2-Bromothiophene 98%
2-Bromothiophene
Vzorec: C₄H₃BrS
Teplota varu: 149…151 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –10 °C
Hustota: 1,68 g/cm³
Teplota vzplanutia: 52 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005417
Číslo CAS: 1003-09-4
EINECS: 213-699-4
OSN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5850 to 1.5870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure