2,5-Dibromothiophene 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13406.14
A13406.18
A13406.30
A13406.14EA
70.2
EUR
A13406.14
A13406.18
A13406.30
2,5-Dibromothiophene 96%
2,5-Dibromothiophene
Purity: 96%
CAS No.: 3141-27-3
Molecular Formula: C4H2Br2S
Formula Weight: 241.94
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.6290
Odour: Pungent
Melting Point: -6°
Boiling Point: 210-212°
Beilstein Reference: 109899
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00005420
Vzorec:
C₄H₂Br₂S Mw: 241.93 Teplota varu: 210…212 °C Teplota tavenia: –6 °C Hustota: 2.150 Teplota vzplanutia: 99 °C (210 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005420 Číslo CAS: 3141-27-3 EINECS: 221-547-3 OSN: 2810 ADR: 6.1 II |