Tlačiť
2,5-Dibromothiophene 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
148680250 148681000 148685000
ACRO148680250EA 62.17 EUR
ACRO148680250 ACRO148681000 ACRO148685000
2,5-Dibromothiophene 95%
2,5-Dibromothiophene
Vzorec: C₄H₂Br₂S
Mw: 241.93
Teplota varu: 211 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –6 °C
Hustota: 2.14 g/cm³
Teplota vzplanutia: 99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005420
Číslo CAS: 3141-27-3
EINECS: 221-547-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6270 to 1.6300 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %