Tlačiť
2,4-Dibromothiophene ≥90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L13591.06 L13591.14
L13591.06EA 74.21 EUR
L13591.06 L13591.14
2,4-Dibromothiophene ≥90%
2,4-Dibromothiophene
Purity: 90+% CAS No.: 3140-92-9 Molecular Formula: C4H2Br2S Formula Weight: 241.94 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6320 Boiling Point: 215° Beilstein Reference: 107651 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00043889
Vzorec: C₄H₂Br₂S
Teplota varu: 215 °C
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 2,160
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043889
Číslo CAS: 3140-92-9
OSN: 2810
ADR: 6.1,III