Tlačiť
2,6-Diphenylpyridine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25179.06 B25179.14
B25179.06EA 89.05 EUR
B25179.06 B25179.14
2,6-Diphenylpyridine ≥97%
2,6-Diphenylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 3558-69-8 Molecular Formula: C17H13N Formula Weight: 231.30 Melting Point: 74-81° Boiling Point: 210°/3mm MDL No.: MFCD00006284
Vzorec: C₁₇H₁₃N
Teplota varu: 210 °C (3 mmHg)
Teplota tavenia: 74…81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006284
Číslo CAS: 3558-69-8
EINECS: 222-620-2