Tlačiť
2,4,6-Kolidin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
27690-100ML 27690-500ML
SIAL27690-100MLEA 104.95 EUR
SIAL27690-100ML SIAL27690-500ML
2,4,6-Kolidin, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Kolidin
Vzorec: C₈H₁₁N
Mw: 121.18
Teplota varu: 171
Teplota tavenia: –43 °C
Hustota: 0.9191 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 55
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006338
Číslo CAS: 108-75-8
EINECS: 203-613-3
OSN: 1992
ADR: 3 III
Merck Index: 13,09789