2,4,6-Kolidin 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
161951000
161955000
161950010
161950025
ACRO161951000EA
90.65
EUR
ACRO161951000
ACRO161955000
ACRO161950010
ACRO161950025
2,4,6-Kolidin 99%
2,4,6-Kolidin
Vzorec:
C₈H₁₁N Teplota varu: 171…172 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: –43 °C Hustota: 0,91 g/cm³ Teplota vzplanutia: 57 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00006338 Číslo CAS: 108-75-8 EINECS: 203-613-3 OSN: 1992 ADR: 3,III Merck Index: 13,09789 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4970 to 1.4990 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Sensitivity | (to chlorine) Passes test |