Tlačiť
2,6-Lutidin 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
125190010 125192500 125190025
ACRO125190010EA 212.6 EUR
ACRO125190010 ACRO125192500 ACRO125190025
2,6-Lutidin 99%
2,6-Lutidin
Vzorec: C₇H₉N
Teplota varu: 143…145 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –6 °C
Hustota: 0,92 g/cm³
Teplota vzplanutia: 33 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006345
Číslo CAS: 108-48-5
EINECS: 203-587-3
OSN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05636
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4966 to 1.4986 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %