Tlačiť
3-Pikolin ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: β-Picoline, 3-Methylpyridine
A14012.0F A14012.AE
A14012.0FEA 190.13 EUR
A14012.0F A14012.AE
3-Pikolin ≥99%
3-Pikolin
Purity: 99% CAS No.: 108-99-6 Molecular Formula: C6H7N Formula Weight: 93.13 Flash Point: 36°(96°F) Refractive Index: 1.5055 Melting Point: -18° Boiling Point: 143-144° Beilstein Reference: 1366 Merck Reference: 14,7401 UN No.: 2313 MDL No.: MFCD00006402
Vzorec: C₆H₇N
Teplota varu: 143…144 °C
Teplota tavenia: –18 °C
Hustota: 0,955
Teplota vzplanutia: 36 °C (96 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006402
Číslo CAS: 108-99-6
EINECS: 203-636-9
OSN: 2313
ADR: 3,III
Merck Index: 14,7401