Tlačiť
3-Pikolin 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: β-Picoline, 3-Methylpyridine
131130010 131132500 131135000 131130025
ACRO131130010EA 93.46 EUR
ACRO131130010 ACRO131132500 ACRO131135000 ACRO131130025
3-Pikolin 99%
3-Pikolin
Vzorec: C₆H₇N
Teplota varu: 143…144 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –19 °C
Hustota: 0,95 g/cm³
Teplota vzplanutia: 38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006402
Číslo CAS: 108-99-6
EINECS: 203-636-9
OSN: 2313
ADR: 3,III
Merck Index: 13,07485
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5050 to 1.5070 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %