Tlačiť
2-Pikolin 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methylpyridine, α-Picoline
149330010 149330025 149330250
ACRO149330010EA 93.06 EUR
ACRO149330010 ACRO149330025 ACRO149330250
2-Pikolin 98%
2-Pikolin
Vzorec: C₆H₇N
Teplota varu: 129,5 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 0,94 g/cm³
Teplota vzplanutia: 28 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006332
Číslo CAS: 109-06-8
EINECS: 203-643-7
OSN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07554
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %