Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L17280.03 L17280.06
L17280.03EA 148.82 EUR
L17280.03 L17280.06
3-(Trifluoromethyl)pyridine ≥97%
3-(Trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 3796-23-4 Molecular Formula: C6H4F3N Formula Weight: 147.10 Flash Point: 19°(66°F) Refractive Index: 1.4173 Boiling Point: 111-114° Beilstein Reference: 1563102 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00100032
Vzorec: C₆H₄F₃N
Teplota varu: 111…114 °C
Hustota: 1,28
Teplota vzplanutia: 19 °C (66 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00100032
Číslo CAS: 3796-23-4
EINECS: 223-268-2
OSN: 1993
ADR: 3,II