Tlačiť
2-Chloro-4-methylpyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
368840050 368840250 368841000
ACRO368840050EA 54.95 EUR
ACRO368840050 ACRO368840250 ACRO368841000
2-Chloro-4-methylpyridine 98%
2-Chloro-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆ClN
Teplota varu: 194…195 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 115 °C
Hustota: 1,151 g/cm³
Teplota vzplanutia: 89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00023418
Číslo CAS: 3678-62-4
EINECS: 222-951-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5280 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %