Tlačiť
2-Bromo-5-methylpyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-5-picoline
347170050 347170250
ACRO347170050EA 75.71 EUR
ACRO347170050 ACRO347170250
2-Bromo-5-methylpyridine 98%
2-Bromo-5-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆BrN
Mw: 172.02
Teplota varu: 95…96 °C (12.5 mmHg)
Teplota tavenia: 40…45 °C
Teplota vzplanutia: 103 °C
Číslo MDL: MFCD00209553
Číslo CAS: 3510-66-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow to light brown Low melting crystalline solid or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
GC ≥97.5 %