Tlačiť
Pyridin, anhydrous (max. 0.003% H₂O) ≥99.8%
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83684.230EA 168.07 EUR
83684.230 83684.290 83684.269
Pyridin, anhydrous (max. 0.003% H₂O) ≥99.8%
Pyridine
250 a 500 ml láhve s uzávěrem se septem a šesti oddělenými body vpichu
Vzorec: C₅H₅N
Teplota varu: 115 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –44 °C
Hustota: 0,983 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 17 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011732
Číslo CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
OSN: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Obsah (bezvodá substance) Min. 99,8 %
Odparek Max. 3 ppm
Voda Max. 30 ppm