Tlačiť
Pyridin, EMPLURA®, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Azabenzene, Azine
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07462.1000 1.07462.2500
1.07462.1000EA 145.4 EUR
1.07462.1000 1.07462.2500
Pyridin, EMPLURA®, Supelco®
Pyridine
Vzorec: C₅H₅N
Mw: 79.1
Teplota varu: 115
Teplota tavenia: –44 °C
Hustota: 0.983 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 17
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011732
Číslo CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
OSN: 1282
ADR: 3 II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM