Pyridin ≥99.5% for HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99.5+%
CAS No.: 110-86-1
Molecular Formula: C5H5N
Formula Weight: 79.10
Flash Point: 20°(68°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.978
Refractive Index: 1.5100
Odour: Unpleasant
Melting Point: -42°
Boiling Point: 115°
Beilstein Reference: 103233
Merck Reference: 14,7970
UN No.: 1282
MDL No.: MFCD00011732
Vzorec:
C₅H₅N Teplota varu: 115 °C Teplota tavenia: –42 °C Hustota: 0,978 Teplota vzplanutia: 20 °C (68 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011732 Číslo CAS: 110-86-1 EINECS: 203-809-9 OSN: 1282 ADR: 3,II Merck Index: 14,7970 |