Pyridin 99+%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
131780010
131780025
131780500
131780250
ACRO131780010EA
158.04
EUR
ACRO131780010
ACRO131780025
ACRO131780500
ACRO131780250
Pyridin 99+%, extra pure
Pyridine
Vzorec:
C₅H₅N Teplota varu: 115…116 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: –42 °C Hustota: 0,978 g/cm³ Teplota vzplanutia: 17 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011732 Číslo CAS: 110-86-1 EINECS: 203-809-9 OSN: 1282 ADR: 3,II Merck Index: 13,08060 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5080 to 1.5110 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (Coulometric) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤40 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.02 % |