Tlačiť
2,6-Diaminopyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
112381000 112385000 112380250
ACRO112381000EA 63.29 EUR
ACRO112381000 ACRO112385000 ACRO112380250
2,6-Diaminopyridine 98%
2,6-Diaminopyridine
Vzorec: C₅H₇N₃
Mw: 109.13
Teplota varu: 285 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 115…123 °C
Teplota vzplanutia: 155 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006329
Číslo CAS: 141-86-6
EINECS: 205-507-2
OSN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to grey to dark brown Crystalline powder or flakes (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 123 °C
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %