Tlačiť
4-Aminopyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Pyridin-4-amine, 4-Pyridylamine
104570050 104570250 104571000 104570010
ACRO104570050EA 32.17 EUR
ACRO104570050 ACRO104570250 ACRO104571000 ACRO104570010
4-Aminopyridine 98%
4-Aminopyridine
Vzorec: C₅H₆N₂
Teplota varu: 273 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 157…161 °C
Hustota: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 156 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006439
Číslo CAS: 504-24-5
EINECS: 207-987-9
OSN: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03964
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %