Tlačiť
3-Aminopyridine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Pyridin-3-amine, 3-Pyridylamine
104560250 104561000 104565000
ACRO104560250EA 42.86 EUR
ACRO104560250 ACRO104561000 ACRO104565000
3-Aminopyridine 99%
3-Aminopyridine
Vzorec: C₅H₆N₂
Mw: 94.12
Teplota varu: ∼248 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 60…63 °C
Teplota vzplanutia: 124 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006400
Číslo CAS: 462-08-8
EINECS: 207-322-2
OSN: 2671
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,00472
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to brown Crystals or flakes or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 63 °C
GC ≥98.5 %
Moisture ≤3.0 % (as packaged)
Viscosity 0.2 to 0.6 s
Free acid (CH3COOH) ≤0.06 %