Tlačiť
2-Aminopyridine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 2-Pyridylamine, Pyridin-2-amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01113.0100 8.01113.0500
8.01113.0100EA 93.73 EUR
8.01113.0100 8.01113.0500
2-Aminopyridine for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Aminopyridine
Vzorec: C₅H₆N₂
Mw: 94.12
Teplota varu: 210.6
Teplota tavenia: 50…52 °C
Hustota: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 92
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006312
Číslo CAS: 504-29-0
EINECS: 207-988-4
OSN: 2671
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,00472
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 890 g/l (21 °C)
Melting Point 55 - 58 °C
Molar Mass 94.11 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 209 - 211 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5 hPa (125 °C)
Flash Point 92 °C
pH (H2O, 20 °C) alkaline,Aqueous solution
Ignition Point 630 °C