Tlačiť
3-Iodopyridine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
137440010 137440100
ACRO137440010EA 46.47 EUR
ACRO137440010 ACRO137440100
3-Iodopyridine 99%
3-Iodopyridine
Vzorec: C₅H₄IN
Mw: 205
Teplota varu: 90…92 °C (14 mmHg)
Teplota tavenia: 53…56 °C
Teplota vzplanutia: 106 °C
Číslo MDL: MFCD00023553
Číslo CAS: 1120-90-7
EINECS: 214-322-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥98.5 %