Tlačiť
2-Fluoropyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
119630500 119630050
ACRO119630500EA 218.61 EUR
ACRO119630500 ACRO119630050
2-Fluoropyridine 98%
Vzorec: C₅H₄FN
Teplota varu: 126 °C (753 mmHg)
Hustota: 1,12 g/cm³
Teplota vzplanutia: 24 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006224
Číslo CAS: 372-48-5
EINECS: 206-757-5
OSN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4690 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %