Tlačiť
2,6-Difluoropyridine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
306660050 306660250
ACRO306660050EA 54.15 EUR
ACRO306660050 ACRO306660250
2,6-Difluoropyridine 99%
2,6-Difluoropyridine
Vzorec: C₅H₃F₂N
Teplota varu: 124,5 °C (743 mmHg)
Hustota: 1,26 g/cm³
Teplota vzplanutia: 33 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006227
Číslo CAS: 1513-65-1
EINECS: 216-152-8
OSN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to pink to red-purple Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %