Tlačiť
2-Chloro-3-nitropyridine ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12161.06 A12161.14 A12161.22
A12161.06EA 40.51 EUR
A12161.06 A12161.14 A12161.22
2-Chloro-3-nitropyridine ≥99%
2-Chloro-3-nitropyridine
Purity: 99% CAS No.: 5470-18-8 Molecular Formula: C5H3ClN2O2 Formula Weight: 158.54 Flash Point: 185°(365°F) Melting Point: 99-103° Beilstein Reference: 124482 MDL No.: MFCD00006232
Vzorec: C₅H₃ClN₂O₂
Teplota varu: 260 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 99…103 °C
Teplota vzplanutia: 185 °C (365 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006232
Číslo CAS: 5470-18-8
EINECS: 226-799-8