3-Chloropyridine ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B24316.09
B24316.18
B24316.09EA
42.52
EUR
B24316.09
B24316.18
3-Chloropyridine ≥99%
3-Chloropyridine
Purity: 99%
CAS No.: 626-60-8
Molecular Formula: C5H4ClN
Formula Weight: 113.55
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.5330
Boiling Point: 147-149°
Beilstein Reference: 105744
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006375
Vzorec:
C₅H₄ClN Teplota varu: 147…149 °C Teplota tavenia: –0,5 °C Hustota: 1,205 Teplota vzplanutia: 53 °C (127 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006375 Číslo CAS: 626-60-8 EINECS: 210-955-7 OSN: 1993 ADR: 3,III |