Tlačiť
2-Chloropyridine ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A14866.22 A14866.36
A14866.22EA 46.13 EUR
A14866.22 A14866.36
2-Chloropyridine ≥99%
2-Chloropyridine
Purity: 99% CAS No.: 109-09-1 Molecular Formula: C5H4ClN Formula Weight: 113.55 Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.5320 Melting Point: -46° Boiling Point: 167-170° Beilstein Reference: 105788 UN No.: 2822 MDL No.: MFCD00006228
Vzorec: C₅H₄ClN
Teplota varu: 167…170 °C
Teplota tavenia: –46 °C
Hustota: 1,208
Teplota vzplanutia: 65 °C (149 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006228
Číslo CAS: 109-09-1
EINECS: 203-646-3
OSN: 2822
ADR: 6.1,II