2,5-Dichloropyridine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15442.14
A15442.18
A15442.14EA
126.35
EUR
A15442.14
A15442.18
2,5-Dichloropyridine ≥98%
2,5-Dichloropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 16110-09-1
Molecular Formula: C5H3Cl2N
Formula Weight: 147.99
Flash Point: 112°(233°F)
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 190-191°
Beilstein Reference: 108886
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006239
Vzorec:
C₅H₃Cl₂N Mw: 147.99 Teplota varu: 190…191 °C Teplota tavenia: 59…62 °C Teplota vzplanutia: 112 °C (233 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006239 Číslo CAS: 16110-09-1 EINECS: 240-278-2 OSN: 2811 ADR: 6.1 III |