Tlačiť
2,5-Dichloropyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
186140050 186140250 186141000
ACRO186140050EA 55.68 EUR
ACRO186140050 ACRO186140250 ACRO186141000
2,5-Dichloropyridine 98%
2,5-Dichloropyridine
Vzorec: C₅H₃Cl₂N
Mw: 147.99
Teplota varu: 190…191 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 58…62 °C
Teplota vzplanutia: 112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006239
Číslo CAS: 16110-09-1
EINECS: 240-278-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH 28.1 to 29.5 % (citric acid dry substance)