Tlačiť
2,4-Dichloropyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
379470050 379470250
ACRO379470050EA 126.35 EUR
ACRO379470050 ACRO379470250
2,4-Dichloropyridine 98%
2,4-Dichloropyridine
Vzorec: C₅H₃Cl₂N
Mw: 147.99
Teplota tavenia: –1 °C
Hustota: 1.37 g/cm³
Teplota vzplanutia: 89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00955618
Číslo CAS: 26452-80-2
EINECS: 247-717-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %